Key Documents
00397
Sigma-Aldrich
Fmoc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-L-2-propargylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.35
Numéro Beilstein :
9151699
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clé InChI
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable