712221
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic acid, Boc-L-2-propargylglycine, Boc-Pra-OH
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)