Key Documents
8.52360
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-propargylglycine
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-L-propargylglycine, N-Fluorenemethoxycarbonyl-L-propargyl glycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alkyne
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
Clé InChI
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Description générale
Building block for the introduction by Fmoc SPPS of an amino acid bearing an alkyne side chain. Such derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic peptides by an alkyne-alkyne Glaser coupling, involving Cu(OAc)2/pyridine and heating to 60 °C using microwaves.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -18.0 °
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable