Principaux documents
P2HVMPV05
Millipore
Filtre Pellicon® 2 Cassette
filtration area 0.5 m2, pore size 0.45 μm
Synonyme(s) :
Pellicon 2 Cassette Filter Module HVMP 0.45 μm V 0.5 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Matériaux
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Hauteur
2.16 cm (0.85 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
Largeur
17.8 cm (7.0 in.)
Surface de filtration
0.5 m2
Surface nominale de la membrane
0.5 m2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Description générale
La gamme de produits Pellicon® 2 a été conçue en tenant compte des questions de transposition d'échelle des procédés et du développement des applications. Cette gamme de dispositifs comprend la membrane de microfiltration en PVDF hydrophile Durapore® développée de longue date et bien connue pour ses propriétés exceptionnelles combinant haut débit, faible liaison protéique et taux de recouvrement de produits élevés.
Ce filtre Pellicon® 2 est un produit de microfiltration à cassette doté d'une surface de filtration de 0,5 m2 et d'une dimension de pores de 0,45 μm.
Cette cassette Pellicon® 2 contient un filtre de type V (canal ouvert) et mesure 17,8 cm (W) x 21 cm (L) x 1,5 cm (H).
Caractéristiques et avantages
  • Membranes sans vide à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
  • Circuit d'écoulement court pour un débit plus élevé et une capacité de séparation à plus haute résolution
  • Plusieurs configurations de canaux d'écoulement disponibles, offrant la possibilité d'optimiser le procédé
  • Transposition à l'échelle supérieure rapide et prévisible
  • Transposabilité réellement linéaire des modules de l'échelle du laboratoire jusqu'aux ensembles industriels permettant de traiter des milliers de litres
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 100 µm
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2