8.41077
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
(stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
103 °C
Puissance
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.58-12.42 % (v/v)
pb
66 °C/1013 hPa (THF)
Température de transition
flash point -21.7 °C
Densité
0.876 g/cm3 at 25 °C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.1 °F
Point d'éclair (°C)
-21.7 °C