Key Documents
8.22328
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexahydrophenol
About This Item
Formule linéaire :
C6H11OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro Beilstein :
906744
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-630-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.98 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Puissance
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
12.25 %
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Point d'ébullition
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Solubilité
40 g/L
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794