Key Documents
8.21258
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
201-143-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
605 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
220 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1-9.7 % (v/v)
Point d'ébullition
34 °C/1013 hPa
Pf
-146 °C
Température de transition
flash point -54 °C
Densité
0.68 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Clé InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.681 - 0.683
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-65.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-54 °C - closed cup