59240
Isoprene
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.35 (vs air)
Pression de vapeur
8.82 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
428 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.02% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Limite d'explosivité
10 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
Point d'ébullition
34 °C (lit.)
Pf
−146 °C (lit.)
Densité
0.681 g/mL at 20 °C
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Clé InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-65.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves