Key Documents
8.18841
Sigma-Aldrich
1-Chlorpropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Chlorpropane, Propyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
208-749-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
373 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
520 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.6-11.1 % (v/v)
Pf
-122 °C
Température de transition
flash point -18 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,889 - 0,893
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup