Key Documents
8.01667
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromopropane, Propyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-445-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
146 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
490 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
3.4-9.1 % (v/v)
Point d'ébullition
71 °C/1013 hPa
Pf
-108 °C
Température de transition
flash point -10 °C
Solubilité
2.5 g/L
Densité
1.35 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.352 - 1.355
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup