Principaux documents
8.02180
Sigma-Aldrich
Ethyl decanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl decanoate, Ethyl caprate, Decanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-761-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
310 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7 % (v/v)
pb
244-246 °C/1013 hPa
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 104 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.863 - 0.864
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup