Key Documents
8.00202
Sigma-Aldrich
Ethyl octanoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl octanoate, Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-385-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
325 °C
Puissance
25960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.7 % (v/v)
Point d'ébullition
208 °C/1013 hPa
Pf
-47 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup