140295
Decanoyl chloride
98%
Synonyme(s) :
Capric acid chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.57 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
Clé InChI
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Decanoyl chloride is used as a reactive acylating agent in organic synthesis. It is also employed in the formation of amides and esters.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
284.0 °F
Point d'éclair (°C)
140 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter