840051C
Avanti
Egg PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Egg PC 99%
About This Item
Produits recommandés
Description
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken), chloroform
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840051C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (840051C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (840051C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840051C-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL (840051C-25mg)
25 mg/mL (840051C-1g)
25 mg/mL (840051C-200mg)
25 mg/mL (840051C-500mg)
Type de lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of unilamellar vesicles
- in liposome preparation for proteoliposome reconstitution
- as a liposome component in lipid transfer assay
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable