840054P
Avanti
Soy PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylcholine (Soy)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (840054P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840054P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840054P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840054P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3