W401755
Bacon dithiazine
solution in EtOH
Synonyme(s) :
2,4,6-Tris(2-methylpropyl)-1,3,5-dithiazinane
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bacon; meaty; smoky
InChI
1S/C15H31NS2/c1-10(2)7-13-16-14(8-11(3)4)18-15(17-13)9-12(5)6/h10-16H,7-9H2,1-6H3
Clé InChI
RQGPQWUKHADVPF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C