W378704
2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol
mixture of cis and trans, ≥97%, FG
Synonyme(s) :
2-methyloxolane-3-thiol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
160-168 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; sulfurous
Chaîne SMILES
CC1OCCC1S
InChI
1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 0.1-0.5 ppm
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup