441163
2-Methyl-3-furanthiol
technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
Densité
1.145 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
Clé InChI
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup