Key Documents
W336203
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl disulfide
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Furfuryl methyl disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.26
Numéro FEMA:
3362
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11513
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.064
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
Point d'ébullition
60-61 °C/0.8 mmHg (lit.)
60-61 °C/0.8 mmHg
Densité
1.175 g/mL at 20 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
Chaîne SMILES 
CSSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS2/c1-8-9-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
CLSLQQCDHOZMDT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 0.2-1.0 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Coffee, malt, pork liver, wheat bread, asparagus, potato, roasted turkey, grilled beef, malt, cocoa, cooked rice, mushrooms, clams.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 70-70 (2002)