Key Documents
W350702
Sigma-Aldrich
Isoamyl isobutyrate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
3-methylbutyl 2-methylpropanoate, Isopentyl isobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2O2CCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro FEMA:
3507
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
294
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.419
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
169-171 °C (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; waxy; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(C)CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-7(2)5-6-11-9(10)8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Isoamyl isobutyrate has been reported to be one of the hop aroma constituents in beer.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hop flavor constituents in beer by headspace analysis.
Murakami A, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 45(1) (1987)