537632
Isobutyl isobutyrate
≥98%
Synonyme(s) :
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 39.9 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
810 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
145-152 °C (lit.)
Pf
−81 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup