W334812
Heptanoic acid
natural, FG
Synonyme(s) :
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Limite d'explosivité
10.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4221 (lit.)
Point d'ébullition
223 °C (lit.)
Pf
−10.5 °C (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cheesy; rancid; sour
Chaîne SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Identification of Short-Chain Fatty Acids for Predicting Preterm Birth in Cervicovaginal Fluid Using Mass Spectrometry.: This research identifies Heptanoic acid among other biomarkers in cervicovaginal fluid that could predict preterm birth, demonstrating its potential in prenatal diagnostics (Hur et al., 2024) (Hur et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter