Key Documents
W321399
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonenal
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.22
Numéro FEMA:
3213
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
5.072
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥95%
Contient
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; citrus
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup