W315109
2-Ethyl-1-hexanol
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Alcool isooctylique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densité de vapeur
4.49 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
550 °F
Limite d'explosivité
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
183-186 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fresh; oily; citrus; floral; sweet
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Thyroid Hormone Transporters in a Human Placental Cell Model.: This study investigates the role of 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid in the transport of thyroid hormones in placental cells, offering insights that could improve understanding of fetal development and maternal health (Chen et al., 2022).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup