Key Documents
W251820
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
natural (US), ≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.37
Numéro FEMA:
2518
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
09.453
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
279 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
Clé InChI
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable