Key Documents
W251216
Sigma-Aldrich
Geranyl butyrate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.34
Numéro FEMA:
2512
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
274c
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.048
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; waxy; rose; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
Clé InChI
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Description générale
Geranyl butyrate is one of the key esters that may be contributing to the characteristic flavor of jamun fruit. It also occurs in tomato juice and tomato-based dried products.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Volatile flavour components of jamun fruit (Syzygium cumini L).
Vijayanand P, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 16(1), 47-49 (2001)
Volatile compounds in tomato-based dried products
Narain N, et al.
Drying Technology, 28(2), 232-239 (2010)