W251704
Geranyl propionate
>95%, FCC, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Pureté
>95%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
252 °C/738 mmHg (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
geraniol
Propriétés organoleptiques
waxy; floral; tropical; rose
Chaîne SMILES
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
Clé InChI
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter