W224847
4-Carvomenthenol
≥95%, FCC, FG
Synonyme(s) :
4-Terpinenol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.478
Point d'ébullition
88-90 °C
Densité
0.931 g/mL at 25
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
woody; earthy; pepper
Chaîne SMILES
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 4-Carvomenthenol ameliorates the murine combined allergic rhinitis and asthma syndrome by inhibiting IL-13 and mucus production via p38MAPK/NF-κB signaling pathway axis.: Demonstrates the anti-inflammatory and therapeutic potentials of 4-Carvomenthenol in treating respiratory conditions, highlighting its mechanism of action at the molecular level (Bezerra Barros et al., 2020).
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1