Key Documents
W487012
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.29
Numéro FEMA:
4870
Code UNSPSC :
12164502
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; horseradish; onion; sulfurous
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
171.5 °F
Point d'éclair (°C)
77.5 °C