Principaux documents
R675415
(5-(ANILINOMETHYLENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.353
Numéro MDL:
Autres remarques