Principaux documents
R644021
(4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NO3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.364
Numéro MDL:
Autres remarques