Principaux documents
L334502
(4-OXO-5-(3-PH-2-PROPENYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PH)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.475
Numéro MDL:
Autres remarques