Principaux documents
908258
Sigma-Aldrich
17α-Methyl-5β-androstan-3α,17β-diol-20,20,20-d3
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H31D3O2
Poids moléculaire :
309.50
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CCC2C3C([C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3)CC[C@@]21C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable