P9906
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
average MN 3,400, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) bis(amine), average Mn 3400
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 3400
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
amine
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Clé InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable