Key Documents
JKA5160
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-COOH
average MN 20,000, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Synonyme(s) :
NH2-PEG-COOH, Polyethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HClH2N(CH2CH2O)nCH2COOH
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Amine PEG Carboxyl. Both COOH and NH2 groups are stable and can be activated.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)