P31000
Phenylpropargyl aldehyde
96%
Synonyme(s) :
Phenylpropiolaldehyde, 3-Phenyl-2-propynal
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.604 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H
Clé InChI
IDASOVSVRKONFS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter