Key Documents
226610
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propyn-1-ol
98%
Synonyme(s) :
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, (±)-α-Ethynylbenzyl alcohol, (±)-3-Hydroxy-3-phenyl-1-propyne, 1-Phenylpropargyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH≡CCH(OH)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro Beilstein :
742365
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
135-136 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
22-23 °C (lit.)
Densité
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
Clé InChI
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Saravanan Devendran et al.
BioMed research international, 2014, 482678-482678 (2014-04-08)
Kinetic resolution of 1-phenyl-2-propyn-1-ol, an important chiral synthon, was studied through trans-esterification with acyl acetate to investigate synergism between microwave irradiation and enzyme catalysis. Lipases from different microbial origins were employed for the kinetic resolution of (R/S)-1-phenyl-2-propyn-1-ol, among which Candida