376841
3-Phenyl-1-propyne
contains ca.250 ppm BHT as inhibitor, 97%
Synonyme(s) :
1-Phenyl-2-propyne, 2-Propyn-1-ylbenzene, 2-Propynylbenzene, 3-Phenylpropyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
ca.250 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
C#CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Clé InChI
NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup