OCNICK05
EDC Conjugation Kit for Iron Oxide (III) Nanoparticles
5 nm, carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanoparticles
Concentration
5 mg/mL
Taille des particules
5 nm
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Stomach,large intestine,lymph node