Nanomatériaux inorganiques et métalliques
Les nanomatériaux sont définis comme des particules ayant une dimension ≤ 100 nm. Les nanoparticules ont un rapport élevé entre l'aire de surface et le volume, ce qui permet de charger une grande quantité de substances sur la surface. Nos nanomatériaux inorganiques et métalliques sont utilisés dans un grand nombre d'applications, allant des capteurs et des cellules solaires (ou photopiles) aux applications biomédicales. Nos nanomatériaux sont disponibles dans une vaste gamme de tailles et de formes, dont les nanotiges, les nanosphères et les nano-oursins, et de formulations/dispersions, notamment les nanopoudres, les pâtes et les suspensions. En outre, nous proposons des nanoparticules fonctionnalisées et des kits de nanoparticules conçus pour les applications avancées. Tirez parti du grand potentiel de ces produits puissants dans vos recherches.
Products
Nanoparticules inorganiques
Les nanoparticules inorganiques ne sont pas toxiques et sont biocompatibles, hydrophiles et très stables par rapport aux produits organiques. Nous proposons une grande variété de nanoparticules inorganiques pour faire avancer vos recherches, dont les nanodiamants et les nanoparticules à base de silice ou fluorescentes.
- Nos produits à base de silice sont disponibles avec une variété de modifications pour répondre à vos besoins de recherche. Qu'il s'agisse d'une modification pour obtenir une fluorescence ultra stable, de produits mésoporeux ou non poreux, ou d'une surface fonctionnalisée, nous disposons d'un choix étendu de tailles.
- Nos nanoparticules fluorescentes incluent notamment les nanoparticules de polymères conjugués, formés d'un cœur semiconducteur en polymère luminescent (LEP), encapsulé dans un surfactant biocompatible. Grâce à leur stabilité améliorée, elles constituent un excellent choix pour l'imagerie cellulaire par IRM multimodale.
Nanoparticules métalliques
Lorsqu'elles sont préparées et modifiées avec certains groupes fonctionnels chimiques, les nanoparticules métalliques (p. ex. or, argent, fer) peuvent être utilisées dans une vaste gamme d'applications dans les domaines de la détection, des batteries, du diagnostic et des agents thérapeutiques.
Kits d'or et d'oxyde de fer
Tirez parti des propriétés optiques uniques et de la biocompatibilité de nos nanoparticules d'or, de nos nano-oursins d'or et de nos nanoparticules d'oxyde de fer sans devoir passer par des étapes de synthèse ardues. Nous fournissons des kits fonctionnalisés au maléimide et au N-hydroxysuccinimide (NHS) pour la conjugaison en une étape des oligonucléotides, anticorps, protéines et peptides. Nos nanoparticules d'or peuvent être utilisées pour cibler des cellules en vue d'une imagerie, d'une thérapie photothermique et d'une administration de médicaments, pour la détection de biomarqueurs et pour les immunoessais (dont les essais à flux latéral). Nos nanoparticules de fer sont optimales pour les séparations de cellules et biomolécules, pour la délivrance de gènes, l'administration de médicaments, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et les applications d'hyperthermie.
Ressources produits apparentées
- Article: Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
- Article: Silver Nanomaterials: Properties & Applications
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are being leveraged for a wide variety of applications.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Nanomaterial Bioconjugation Techniques
- Article: Silica-coated Gold Nanoparticles: Surface Chemistry, Properties, Benefits and Applications
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.
- Article: Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.