M86502
Methyl trimethylacetate
99%
Synonyme(s) :
Methyl pivalate, Methyl 2,2-dimethylpropionate, Methyl trimethylacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.390 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C (lit.)
Densité
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
Clé InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup