JKA3177
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
Synonyme(s) :
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable