QBD10501
Azido-dPEG®4-NHS ester
Synonyme(s) :
3-(Azidotetra(ethyleneoxy))propionic acid succinimidyl ester, NHS-Peg4-Azide, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
NHS ester
azide
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H24N4O8/c16-18-17-4-6-24-8-10-26-12-11-25-9-7-23-5-3-15(22)27-19-13(20)1-2-14(19)21/h1-12H2
Clé InChI
OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable