Principaux documents
764191
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5-N-hydroxysuccinimidyl ester
Synonyme(s) :
Acetylene-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-NHS ester, Alkyne-PEG5-succinimidyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H27NO9
Poids moléculaire :
401.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
NHS ester
alkyne
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C18H27NO9/c1-2-6-23-8-10-25-12-14-27-15-13-26-11-9-24-7-5-18(22)28-19-16(20)3-4-17(19)21/h1H,3-15H2
Clé InChI
ACZDUKRWTPZVRP-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
931500930369930350
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
film size
5-6 nm
film size
5-6 nm
film size
5-6 nm
film size
-
grid size
300 mesh
grid size
400 mesh
grid size
200 mesh
grid size
200 mesh
Application
Heterobifunctional crosslinker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a primary amine. The succinimidyl ester group will react preferentially with primary amines to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification amine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :