JKA4095
Alkyne-PEG5K
average Mn 5,000, alkyne
Synonyme(s) :
Alkyne-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Alkyne-PEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.