Key Documents
D51401
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2-hydrazinedicarboxylate
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dicarbethoxyhydrazine
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCONHNHCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro Beilstein :
1781585
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Clé InChI
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable