B91005
tert-Butyl carbazate
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butoxycarbonyl hydrazide, Boc-hydrazide
About This Item
Produits recommandés
product name
tert-Butyl carbazate, 98%
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
63-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
39-42 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O=C(NN)OC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
Clé InChI
DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used in solid phase peptide synthesis and in α-amino aldehyde optical purity determinations. Condenses with aldehydes to form hydrazones which are intermediates in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F
Point d'éclair (°C)
91 °C