Principaux documents
ALD00614
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Pf
84-85 °C
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H13NOS/c1-9(12)11-7-8-13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
RSOVUTMFSIKQHH-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-(Phenylthio)ethyl)acetamide is a C-H activation ligand developed by the Yu Group for the Pd-catalyzed olefination/lactonization of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Zhe Zhuang et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(32), 10363-10367 (2018-07-22)
An acetyl-protected aminoethyl phenyl thioether has been developed to promote C(sp3)-H activation. Significant ligand enhancement is demonstrated by the realization of the first Pd(II)-catalyzed olefination of C(sp3)-H bonds of free carboxylic acids without using an auxiliary. Subsequent lactonization of the