Merck
AccueilProduitsChimie et produits biochimiquesCatalyseursCatalyseurs d'activation de liaisons C–H
Catalyseurs d'activation de liaisons C–H
La fonctionnalisation des liaisons C–H catalysée par les métaux est une méthode efficace pour l'activation des liaisons carbone-hydrogène. Cette méthode emploie un métal de transition comme catalyseur d'activation de liaisons C–H pour cliver la liaison C–H et y fixer un atome de carbone, d'azote ou d'oxygène. La capacité de fonctionnalisation sélective de liaisons C–H dans des molécules complexes simplifie le processus de synthèse organique en éliminant les étapes de préfonctionnalisation. En outre, la conversion fiable et prévisible d'une liaison C–H en une liaison C–C, C–N, C–O ou C–X, de manière sélective et contrôlée, offre une alternative respectueuse de l'environnement pour diverses transformations synthétiques du fait de la réduction de la quantité de déchets. Non seulement l'activation de liaisons C–H accroît le nombre de sites pouvant être ciblés sur une molécule donnée, multipliant ainsi les possibilités d'élaborer des produits plus complexes, mais elle permet également de cibler des types de liaisons chimiques totalement différents, souvent avec une grande chimiosélectivité.  
Nous vous donnons les moyens de faire progresser vos idées de synthèse novatrices en vous offrant un choix inégalé de catalyseurs d'activation de liaisons C–H, ainsi que des auxiliaires et des oxydants pour l'activation de ces liaisons inertes omniprésentes. Nous proposons des métaux durables et abondants, notamment des catalyseurs à base de cobalt, de cuivre, d'or, d'iridium, de fer, de nickel, de palladium, de rhodium, de ruthénium, d'argent et de titane, qui possèdent des propriétés de réactivité/sélectivité uniques, pour répondre à vos besoins d'activation de liaisons C–H.  Découvrez tous nos matériaux de catalyseurs avancés dans notre guide sur la fonctionnalisation des liaisons C–H