ALD00506
Yu Borylation Ligand
≥95%
Synonyme(s) :
2,4-dimethoxyquinoline, Montanine
About This Item
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Chaîne SMILES
COC1=CC(OC)=NC2=CC=CC=C21
InChI
1S/C11H11NO2/c1-13-10-7-11(14-2)12-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
XSZBLRGKCBUWRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
The Yu program centers around the discovery of catalytic carbon–carbon and carbon–heteroatom bond forming reactions based on C–H activation. Target transformations are selected to enable 1) the use of simple and abundant starting materials such as aliphatic acids, amines and alcohols, and 2) disconnections that drastically shorten the synthesis of a drug molecule or a major class of biologically active compounds.